A4056
Amrinone
Sinonimo/i:
5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one, Inamrinone
About This Item
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
1 M NaOH: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
RNLQIBCLLYYYFJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PDE3A(5139)
rat ... Pde3a(50678)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?