Merck
A4000
11α-Acetoxyprogesterone
Sinonimo/i:
11α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 11-acetate, 4-Pregnen-11α-ol-3,20-dione 11-acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H32O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@H](OC(C)=O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(C)=O)=C1
InChI
1S/C23H32O4/c1-13(24)18-7-8-19-17-6-5-15-11-16(26)9-10-22(15,3)21(17)20(27-14(2)25)12-23(18,19)4/h11,17-21H,5-10,12H2,1-4H3
InChI key
IWRPVTXREVYBHT-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)