Vai a
A3920
Solfato d′ammonio
suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Mascagnite
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 200.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 377.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.28
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 200 gm + 300 mL g/mL
CHF 200.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 200 gm + 300 mL g/mL
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
May be used for the precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies. Useful for crystallographic analysis of nucleic acids and proteins.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2150OPFLUH99C80D65A4418
description
suitable for plant cell culture, ≥99.0%
description
OmniPur® Grade, >= 99.5%, Molecular biology grade.
description
-
description
Molecular Biology, ≥99.0%
form
powder
form
crystalline powder
form
-
form
powder
assay
≥99.0%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 200 gm + 300 mL g/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.667 g/mL
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solfato d′ammonio
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)