Merck
A3830
Adrenomedullin rat
≥95% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C242H379N77O75S5
Numero CAS:
Peso molecolare:
5727.39
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Adm(25026)
Biochem/physiol Actions
Elicits a potent and long-lasting hypotensive activity in anesthetized rats. Plays a key role in regulating endometrial angiogenesis.
Elicits a potent and long-lasting hypotensive effect; plays a key role in regulating endometrial angiogenesis.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)