Documenti fondamentali
A3825
Sigma-Aldrich
N-Acetylneuraminic acid methyl ester
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21NO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.COC(=O)C1(O)CC(O)C(NC(C)=O)C(O1)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C12H21NO9.H2O/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(20,11(19)21-2)22-10(8)9(18)7(17)4-14;/h6-10,14,16-18,20H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15);1H2
UIUNVNKHJXXRLV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shoichi Nishitani et al.
ChemistryOpen, 7(7), 513-519 (2018-07-14)
The origin of the unusually high stability of the sialic acid (SA) and phenylboronic acid (PBA) complex was investigated by a combined nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and density functional theory (DFT) study. SA is a glycan-terminating monosaccharide, and its