Merck
A3628
Ala-Thr
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(C)N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c1-3(8)6(11)9-5(4(2)10)7(12)13/h3-5,10H,8H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)
InChI key
BUQICHWNXBIBOG-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)