Informazioni su questo articolo
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~36 kDa
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using biotin/ExtrAvidin®-peroxidase staining of heat-retrieved sections of human cerebellum, immunoprecipitation (IP): 2-4 μL using rat NRK and mouse 3T3 cell lysates
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATG3(64422)
mouse ... Atg3(67841)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?