A3601
Anti-ADAM-19, N-Terminal antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-A Disintegrin And Metalloproteinase-19, Anti-Meltrin-β
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:1,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAM19(8728)
Descrizione generale
Rabbit anti-ADAM-19, N-Terminal antibody localizes human ADAM19. By immunoblotting against the reduced protein, the antibody recognizes bands at 60kDa and 50kDa from cell lysates.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)