Merck
A3097
[Pro18, Asp21]-Amyloid β Protein Fragment 17-21 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), solid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H43N5O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
637.72
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
Inhibits amyloid formation in vitro and amyloid neurotoxicity in cell culture, reduces in vivo cerebral amyloid deposition and blocks amyloid fibrial formation in rat brain.
Inhibits amyloid formation in vitro, prevents amyloid neurotoxicity in cell culture, reduces in vivo cerebral amyloid deposition and completely blocks amyloid fibrial formation in rat brain.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)