Merck
A2641
4-Aza-DL-leucine dihydrochloride
Sinonimo/i:
β-Dimethylamino-DL-alanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N2O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.08
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(N)CN(C)C)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c1-7(2)3-4(6)5(8)9;/h4H,3,6H2,1-2H3,(H,8,9);1H
InChI key
JXAGRLBYOYAIRY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Aza-DL-leucine is used as a leucine analogue that is toxic for bacterial high-affinity branched-chain amino acid (BCAA) transport system (LIV-I). 4-Aza-DL-leucine is used to select mutants of the LIV-1 transporter.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)