Vai a
A2522
Actin from rabbit muscle
≥85% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Alpha-actin 1, G-Actin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 169.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 667.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
Biological source:
rabbit
Mol wt:
43 kDa
CHF 169.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
43 kDa
composition
Protein, ≥80% biuret
technique(s)
immunoblotting: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... LOC(100342017)
General description
Actin is the abundant protein found in many cells which accounts for 10% or more of total protein. Most of the eukaryotic cells shows the presence of actin protein. Outer and inner domains are the two important domains of actin.
Application
Actin from rabbit muscle has been used:
  • to study its protective role on rabbit muscle lactate dehydrogenase from ascorbate inhibition
  • as standard in SDS gel and immunoblotting
  • in the protein pin array assays
Biochem/physiol Actions
Actin plays a key role in protein-protein interactions. It participates in cell motility, cell shape maintenance and polarity to the regulation of transcription.
Physical form
Lyophilized powder containing Tris, ATP and CaCl2
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M6890MABT826
description
≥85% (SDS-PAGE), lyophilized powder
description
-
description
clone 2G2, from mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
-
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
form
lyophilized powder
form
solid
form
-
mol wt
43 kDa
mol wt
-
mol wt
-
UniProt accession no.
P68135
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P68135
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)