A242
Alloxazine
solid
Sinonimo/i:
Benzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione, Isoalloxazine
About This Item
Forma fisica
solid
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 11 mg/mL
dilute aqueous base: 4 mg/mL
H2O: insoluble
dilute aqueous acid: insoluble
ethanol: insoluble
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)c2nc3ccccc3nc2N1
InChI
1S/C10H6N4O2/c15-9-7-8(13-10(16)14-9)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H2,12,13,14,15,16)
HAUGRYOERYOXHX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - Solvent