Merck
A2379
Methyl-DL-α-aminobutyrate hydrochloride
Sinonimo/i:
DL-α-Amino-n-butyric acid methyl ester hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CCC(N)C(=O)OC
InChI
1S/C5H11NO2.2ClH/c1-3-4(6)5(7)8-2;;/h4H,3,6H2,1-2H3;2*1H
InChI key
DJFXABZGZUTACI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl-DL-α-aminobutyrate may be used to study the induction mechanism of concentrative uptake of L-dopa by Langerhan′s cells.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)