Documenti fondamentali
A2349
Sigma-Aldrich
Adenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate acetoxymethyl ester, Sp-isomer
>97% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Sp-cAMPS-AM
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16N5O7SP
Peso molecolare:
417.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
Saggio
>97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Confezionamento
vial of 1.0 μmol
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Highly membrane-permeable precursor of the phosphodiesterase-resistant protein kinase A activator sp-cAMPS (Prod. No. A-166).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3