Merck
A2297
Ala-Ser-Thr-Thr-Thr-Asn-Tyr-Thr acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Peptide T
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H55N9O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
857.86
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
HIV inhibitor.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C B Pert et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 83(23), 9254-9258 (1986-12-01)
The differentiation antigen T4, present on the helper/inducer subset of T lymphocytes, is thought to serve as the receptor for the human immunodeficiency virus (HIV). We find that a 60-kDa protein, immunoprecipitable by monoclonal antibody (mAb) OKT4, is present on