Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
38-52 nmol/min·mg
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiBiochem/physiol Actions
AKT2 or Protein Kinase B b (PKBb) is a serine/threonine kinase that is a member of the AKT family. AKT2 like the other AKT members is activated in cells in response to diverse stimuli such as hormones, growth factors and extracellular matrix components and is involved in glucose metabolism, transcription, survival, cell proliferation, angiogenesis, and cell motility. The PI3K generates phosphatidylinositol-3, 4, 5-trisphosphate (PIP3), a lipid second messenger essential for the translocation of AKT2 to the plasma membrane where it is phosphorylated and activated by phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK-1).
Physical form
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?