A2177
Arphamenine B hemisulfate salt hydrate
from microbial
Sinonimo/i:
(2R,5S)-5-Amino-8-guanido-4-oxo-2-p-hydroxyphenylmethyloctanoic acid
About This Item
Formula condensata:
C16H24N4O4 · 1/2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Origine biologica
microbial
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(=O)CC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(=O)CC(Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Arphamenines A and B, new inhibitors of aminopeptidase B, produced by bacteria.
H Umezawa et al.
The Journal of antibiotics, 36(11), 1572-1575 (1983-11-01)