Documenti
A2164
Sigma-Aldrich
Albumin, Sulforhodamine 101 acid chloride bovine
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Texas Red-Albumin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Origine biologica
bovine
Forma fisica
lyophilized powder
Grado di funzionalizzazione
2-3 mol sulforhodamine 101 acid chloride per mol albumin
Impurezze
salt, free
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Albumin conjugated to Texas Red was used to evaluate microvascular permeability in a human tumor xenograft, but it is a general method for use in human and animal superficial tumors.
Nota sulla preparazione
Prepared from crystallized and lyophilized albumin (A4378).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3