A2042
Arg-Lys-Glu-Val-Tyr acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
SP-5, Splenin Fragment 32-36, Splenopentin
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
Informazioni sul gene
mouse ... TAC1(281512)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3