Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22N6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.41
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
>95%
Form:
solid
assay
>95%
form
solid
solubility
methanol: slightly soluble 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 14 mg/mL, DMSO: soluble, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(CCNc2ncnc3n(cnc23)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)cc1
InChI
1S/C18H22N6O4/c19-11-3-1-10(2-4-11)5-6-20-16-13-17(22-8-21-16)24(9-23-13)18-15(27)14(26)12(7-25)28-18/h1-4,8-9,12,14-15,18,25-27H,5-7,19H2,(H,20,21,22)/t12-,14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
XTPOZVLRZZIEBW-SCFUHWHPSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Biochem/physiol Actions
Agonista del recettore dell'adenosina A3 potente e non selettivo.
Features and Benefits
Questo composto è citato nella pagina Recettori dell'adenosina dell′Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. Per visitare altre pagine del manuale, fare clic qui.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?