Merck
A1922
2-Acetamido-2-deoxy-4-O-([4-O-β-D-galactopyranosyl]-β-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose
≥75%
Sinonimo/i:
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Gal-(1→4)-D-GlcNAc
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥75%
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)