A1880
(±)-2-Aminopimelic acid
≥99%
Sinonimo/i:
(±)-2-Aminoheptanedioic acid
About This Item
Saggio
≥99%
Stringa SMILE
NC(CCCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c8-5(7(11)12)3-1-2-4-6(9)10/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12)
JUQLUIFNNFIIKC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3