Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 205.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
sterility
sterile; irradiated
form
tubes
application(s)
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Le provette ACCUSPIN™sono provette in polipropilene, sterilizzate mediante radiazione, dotate di una barriera in polietilene ad alta densità. Ogni provetta può contenere 3 mL di mezzo a gradiente di densità.
Application
Le provette sterili ACCUSPIN™ da 12 mL sono destinate all′impiego con il mezzo di separazione a gradiente di densità Histopaque™ -1077:
- nell'isolamento di linfociti e di altre cellule mononucleate.
- nell'isolamento delle cellule progenitrici endoteliali dal sangue di cordone ombelicale.
- nell'isolamento di uno strato di cellule mononucleate da campioni di midollo osseo.
- sono adatte per la purificazione di aspirati di midollo osseo umano per analizzare il valore terapeutico degli inibitori delle proteine BET nella leucemia mieloide acuta.
- nell'isolamento delle cellule progenitrici endoteliali dal sangue di cordone ombelicale
Biochem/physiol Actions
Dopo l'aggiunta di Histopaque-1077 alla provetta ACCUSPIN, una breve centrifugazione fa scendere il mezzo al di sotto della fritta. Il campione di sangue può essere aggiunto nella camera superiore della provetta senza il rischio che si misceli con Histopaque-1077 nella camera inferiore al di sotto della fritta. Alla centrifugazione successiva, il sangue intero attraversa la fritta ed entra in contatto con Histopaque-1077. Gli elementi a densità maggiore spiazzano un volume di Histopaque-1077 al di sopra della fritta, consentendo una netta separazione dei componenti del sangue. Gli eritrociti si aggregano e i granulociti diventano leggermente ipertonici, aumentando il loro tasso di sedimentazione, con conseguente accumulo sotto forma di pellet sul fondo della provetta ACCUSPIN. I linfociti e le altre cellule mononucleate, per esempio i monociti, rimangono a livello dell'interfaccia plasma/Histopaque-1077. Questa banda densa di cellule mononucleate può essere recuperata versando il contenuto della camera superiore o per mezzo di una pipetta. La contaminazione con eritrociti viene evitata dalla barriera tra le camere.
Preparation Note
Confezione da 20 provette
Legal Information
Accuspin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description radiation sterilized tube fitted with a high density polyethylene barrier | description radiation sterilized tube fitted with a high density polyethylene barrier | description sterile-filtered, density: 1.077 g/mL | description sterile-filtered, density: 1.077 g/mL |
| sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility aseptically filled | sterility aseptically filled |
| form tubes | form tubes | form solution | form solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?