A1755
Aminophylline dihydrochloride hyderate
≥98%, powder
Sinonimo/i:
(Theophylline)2 · Ethylenediamine, 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, cmpd. with 1,2-ethanediamine (2:1), Theophylline hemiethylenediamine complex
Saggio
≥98%
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL (solutions should be freshly prepared.)
alcohol: insoluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCN.CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O
InChI
1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
FQPFAHBPWDRTLU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
Applicazioni
- as a positive control in the selective inhibitor of nuclear export, KPT-350 zebrafish dosing experiments[1]
- as a positive control for the determination of the spasmolytic activity of C. aeruginosa extracts[2]
- as a phosphodiesterase (PDE) inhibitor in inhibitor studies to quantify its potency to inhibit PDE4A1A and PDE3A enzyme in an assay[3]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?