Merck
A1675
Arg-Phe-Asp-Ser
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H33N7O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.54
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C22H33N7O8/c23-13(7-4-8-26-22(24)25)18(33)27-14(9-12-5-2-1-3-6-12)19(34)28-15(10-17(31)32)20(35)29-16(11-30)21(36)37/h1-3,5-6,13-16,30H,4,7-11,23H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)(H,31,32)(H,36,37)(H4,24,25,26)
InChI key
SAGYNNXCQOFQHW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Blocks integrin-binding and nonbinding of fibronectin fragments
Other Notes
Peptide analog of Arg-Gly-Asp-Ser
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)