Vai a
A1661
N-(6-Aminohexyl)-N-ethylisoluminol
Sinonimo/i:
6-(N-[6-Aminohexyl]-N-ethyl)amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazine-1,4-dione, AHEI
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.39
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
powder
solubility
glacial acetic acid: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CCCCCCN)c1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-2-20(10-6-4-3-5-9-17)12-7-8-13-14(11-12)16(22)19-18-15(13)21/h7-8,11H,2-6,9-10,17H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
InChI key
BEADQYOTAORBKI-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemiluminescence is dramatically increased (up to 15×) in the presence of γ-cyclodextrin, with implications for improved sensitivity of biochemical assays.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)