Documenti fondamentali
A1546
Supelco
N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17ClN2O2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Azioni biochim/fisiol
Antitumor agent which inhibits blood platelet aggregation; a calmodulin antagonist
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H Hidaka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(7), 4354-4357 (1981-07-01)
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide (W-7) and its derivatives are putative calmodulin antagonists that bind to calmodulin and inhibit Ca2+/calmodulin-regulated enzyme activities. Autoradiographic studies using tritiated W-7 showed that this compound penetrates the cell membrane, is distributed mainly in the cytoplasm, and inhibits proliferation