Vai a
A1422
p-Aminohippuric acid
≥99%
Sinonimo/i:
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2C6H4C(O)NHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-518-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1213676
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
p-Aminohippuric acid, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
199-200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Renal tubules secretes para amino hippuric acid/PAH.
Application
p-Aminohippuric acid has been used as infusions to measure plasma flow.
Biochem/physiol Actions
Para-aminohippuric acid (PAH) is used as a marker in nutrition studies to measure the flow of blood in pigs, which inturn helps to determine the portal-drained viscera (PDV) flux of nutrients.
Para-Aminohippuric acid (PAH), OAT-1 specific, is used to help differentiate and characterized organic anion transporter (OAT) isoforms.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1025351
Aminohippuric acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1025351
Aminohippuric acid
description
≥99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
assay
≥99%
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
mp
199-200 °C (dec.) (lit.)
mp
199-200 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
cell analysis
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)