Merck
A1300
L-(+)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
~95%
Sinonimo/i:
L-AP-5
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.13
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
Other Notes
Inactive enantiomer of 2-amino-5-phosphonopentanoic acid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)