Documenti
A1211
Sigma-Aldrich
Adenine-2,8-3H
aqueous ethanol solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
aqueous ethanol solution
Grado di funzionalizzazione
5-15 Ci/mmol
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[3H]c1nc(N)c2nc([3H])[nH]c2n1
Confezionamento
serum bottle
Stato fisico
Aqueous solution containing 2% ethanol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2