Merck
A1082
4′-Amino-5′-nitrobenzo-15-crown-5
≥97% (elemental analysis)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.32
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
5298835
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (elemental analysis)
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O7/c15-11-9-13-14(10-12(11)16(17)18)23-8-6-21-4-2-19-1-3-20-5-7-22-13/h9-10H,1-8,15H2
InChI key
PSFJQUGCUJJHIS-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)