A1001
N-Acetyl-DL-leucine
About This Item
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](CC(C)C)(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)
WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)