Passa al contenuto
A0936
N-Acetylmuramyl-Ala-D-isoglutaminyl-Nε-stearoyl-Lys
Sinonimo/i:
MDP-LYS(L18), Muroctasin, Romurtide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H78N6O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
887.11
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(C)=O)C(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C43H78N6O13/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-34(52)45-26-21-20-22-32(42(58)59)48-35(53)25-24-31(39(44)55)49-40(56)28(2)46-41(57)29(3)61-38-36(47-30(4)51)43(60)62-33(27-50)37(38)54/h28-29,31-33,36-38,43,50,54,60H,5-27H2,1-4H3,(H2,44,55)(H,45,52)(H,46,57)(H,47,51)(H,48,53)(H,49,56)(H,58,59)/t28-,29+,31+,32-,33+,36+,37+,38+,43?/m0/s1
InChI key
FKHUGQZRBPETJR-FZKCHLSLSA-N
Biochem/physiol Actions
Antibiotic peptide.
MDP-LYS(L18), a synthetic analogue of MDP (muramyl dipeptide) derived from bacterial cell walls, is used as a potent immunoadjuvant that enhances protective immunity through activation of monocyte-macrophage lineage cells, such as dendritic cells.
N-Acetylmuramyl-Ala-D-isoglutaminyl-Nε-stearoyl-Lys, Romurtide, a muramyl dipeptide analogue, is a granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and a TNF-α inducer.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)