Documenti fondamentali
A0813
Sigma-Aldrich
Ala-Pro-Gly-Trp amide acetate salt
≥97% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28N6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(N)=O
Azioni biochim/fisiol
Neurotransmitter peptide involved with snail reproduction
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Minakata, H., et al.
Comparative Biochemistry and Physiology, 100C, 565-565 (1991)