Documenti fondamentali
A0759
Sigma-Aldrich
DL-Ala-DL-Leu-Gly
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(NC(=O)C(C)N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-6(2)4-8(14-10(17)7(3)12)11(18)13-5-9(15)16/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,18)(H,14,17)(H,15,16)
MNZHHDPWDWQJCQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)