A0670
Anti-Adenosine 3′,5′-Cyclic Monophosphate (cAMP) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-cAMP
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
wide range
tecniche
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: 1:10
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Anti-Adenosine 3′,5′-Cyclic Monophosphate (cAMP) is specific for cAMP and does not cross-react with 5′-AMP, 5′-ADP, 5′-ATP or 3′,5′-cGMP.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)