Documenti fondamentali
A0590
Millipore
Amies transport medium with charcoal
suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
pH finale
7.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
microbiology
Applicazioni
Used for transportation and preservation of microbiological specimens.
Componenti
Components (g/L)
Sodium chloride 3.00
Potassium chloride 0.20
Calcium chloride 0.10
Magnesium chloride 0.10
Monopotassium phosphate 0.20
Disodium phosphate 1.15
Sodium thioglycollate 1.00
Charcoal 10.00
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)