Documenti fondamentali
A0502
Sigma-Aldrich
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
NH2COCH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.69
Beilstein:
6585123
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)