A0483
Monoclonal Anti-Actin (20-33) antibody produced in rabbit
clone SIG2-AC2, ascites fluid
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SIG2-AC2, monoclonal
PM
antigen ~42 kDa
Reattività contro le specie
chicken, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400
western blot: 1:50-1:100 using chicken gizzard total extract
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTB(60)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting[1]
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)