A0456
(2S,3R,4E)-2-Azido-4-octadecene-1,3-diol
Sinonimo/i:
D-Sphingosine azide
About This Item
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC=C[C@@H](O)[C@H](CO)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H35N3O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(23)17(16-22)20-21-19/h14-15,17-18,22-23H,2-13,16H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
XAPVDQFHDYWVTA-KRWOKUGFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3