A0442
δ-Aminolevulinate Dehydratase from bovine liver
lyophilized powder, 0.5-4.0 units/mg protein
Sinonimo/i:
5-Aminolevulinate Hydrolyase (adding 5-aminolevulinate and cyclizing), Porphobilinogen synthase
About This Item
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
0.5-4.0 units/mg protein
Composizione
Protein, ~50% biuret
Temperatura di conservazione
−20°C
Definizione di unità
WGK 3