Merck
A0430
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
≥98%
Sinonimo/i:
ACPC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2NC3H4CO2H·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.56
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
form
powder
mp
231 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-4(1-2-4)3(6)7;/h1-2,5H2,(H,6,7);1H
InChI key
WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride (ACPC) contains 3-membered carbocyclic rings and is a cyclic homolog of glycine. It acts as an agonist of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor. It elicits protection against glutamate-induced neurotoxicity in neurons.
NMDA glutamate receptor agonist acting at the glycine site
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)