A0417
Angiotensinogen Fragment 11-14
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Val-Ile-His-Asn
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H35N7O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(C)C(NC(=O)C(N)C(C)C)C(=O)NC(Cc1cnc[nH]1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O
Altre note
Product of the action of human kidney renin on human angiotensinogen.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
M Poe et al.
Analytical biochemistry, 140(2), 459-467 (1984-08-01)
A synthetic tetradecapeptide, H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Ser-OH, which corresponds to the 13 amino terminal residues of human angiotensinogen plus a carboxy terminal serine to replace a suggested site of carbohydrate attachment, has been shown to be a good substrate for human kidney renin.