Merck
96151
Nano beads based on PD, Chromeon 545-marked, carboxylated
Sinonimo/i:
PD-Chromeon 545, carboxylated
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
beads
fluorescence
λex 545 nm; λem 575 nm in H2O
storage temp.
2-8°C
Features and Benefits
PD is a new polymer, which provides less sensitivity to oxygen and reduced photo bleaching compared to latex (polystyrene) particles. PD particles are ideally suited for phosphorescent lifetime (decay time) measurements. Fluorescent PD particles are suitable for protein labeling and detection of antigen-antibody reactions.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)