Documenti fondamentali
95620
Sigma-Aldrich
p-Xylenolphthalein
for microscopy
Sinonimo/i:
2′,5′,2″,5″-Tetramethylphenolphthalein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H22O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.43
Beilstein:
346799
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
for microscopy
Stato
powder
Stringa SMILE
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C24H22O4/c1-13-11-21(25)15(3)9-19(13)24(20-10-16(4)22(26)12-14(20)2)18-8-6-5-7-17(18)23(27)28-24/h5-12,25-26H,1-4H3
PXCIPOXPHMTCIL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
p-Xylenolphthalein is related to phenolphthalein which is used as a pH change indicator.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)