Merck
94968
Polysucrose 40-fluorescein isothiocyanate conjugate
average mol wt 30,000-50,000
Sinonimo/i:
FITC-Polysucrose 40, Fluorescein isothiocyanate-Polysucrose 40 conjugate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 30,000-50,000
fluorescence
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Analysis Note
degree of substitution 0.003-0.015
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)