Documenti
94054
Sigma-Aldrich
Red Starch
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
Forma fisica
powder
Applicazioni
suitable as substrate for α-amylase
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3