Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 77.50 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 250.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 77.50
Nome del prodotto
2-Chloro-4-nitrophenyl-α-D-maltotrioside, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)Oc4ccc(cc4Cl)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H34ClNO18/c25-8-3-7(26(37)38)1-2-9(8)39-22-18(35)15(32)20(11(5-28)41-22)44-24-19(36)16(33)21(12(6-29)42-24)43-23-17(34)14(31)13(30)10(4-27)40-23/h1-3,10-24,27-36H,4-6H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
KMYYNUOXSFGLNX-XFNLHOCBSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?