Merck
90746
Cacodylate pH 6.5; 0.05 M − Magnesium chloride 36mM − Spermine 2.25 mM − PEG 400 5% solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 6/Kit-No 80701
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)