906H-0
GCDFP-15 (23A3) + Mammaglobin Cocktail (304-1A5 & 31A5) Mouse/Rabbit Monoclonal Antibodies
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
23A3 + 304-1A5&31A5, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
bottle of 1.0 mL predilute (906H-07)
bottle of 7.0 mL predilute (906H-08)
Concentrazione
0.01-1 μg/mL (predilute)
Isotipo
IgG1
IgG2a
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... PIP(5304)
Descrizione generale
Qualità
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Altre note
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)